Specifica
| Materiale o nome chimico | 3, 4, 5-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 73.0°C to 76.0°C |
| Colore | Cream to White |
| Punti di ebollizione | 163.0°C to 165.0°C (10.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3O)3C6H2CHO |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde