Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30456362
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456362 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456362 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7956355G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
CAS 86-81-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C10H12O4
Quantità 5 g
Sinonimo 3,4,5-Trimethoxy-benzaldehyde, NSC 16692
InChI Formula InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC
IUPAC Name 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Peso formulazione 196.0736
Percent Purity >95