Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11398186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398186 1 g 1g
11308196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398186 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15191.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 182163-96-8 | C9H13BO5 | 212.008 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 182163-96-8
Formula molecolare C9H13BO5
Molecular Weight (g/mol) 212.008
Numero MDL MFCD01075676
InChI Key RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
PubChem CID 2734390
IUPAC Name (3,4,5-trimethoxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione ∼245°C
Quantità 1 g
Beilstein 8205051
Peso formulazione 212.01
Percent Purity 98%