Learn More
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16449356
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449356 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW012123
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid is a phenylpropanoid isolated from the roots of Polygala tenuifolia WILLD, with anti-stress effect, prolonging the sleeping time in animals. 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid increases expression of GAD65 and γ-subunit of GABAA receptor, but shows no effect on the amounts of α-, β-subunits.
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid is a phenylpropanoid isolated from the roots of Polygala tenuifolia
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
CAS 90-50-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H14O5
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (419.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC(/C=C/C(O)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 238.24
Peso formulazione 238.24
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only