Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenol, 98.5+%
Codice prodotto. 10285520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10285520 5 g Bottiglia in vetro 5g
10295520 25 g Bottiglia in vetro 25g
11974751 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10285520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 189140050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 642-71-7
Formula molecolare C9H12O4
Molecular Weight (g/mol) 184.19
Numero MDL MFCD00008389
InChI Key VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
PubChem CID 69505
ChEBI CHEBI:2760
IUPAC Name 3,4,5-trimethoxyphenol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4, 5-Trimethoxyphenol
Nota nome 98.5+%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 146.0°C to 149.0°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)3C6H2OH
Quantità 5 g
Beilstein 06,1154
Peso formulazione 184.19
Percent Purity 98.5+%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4,5-Trimethoxyphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.