Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4,5-Trimethoxyphenol |
| CAS | 642-71-7 |
| Formula molecolare | C13 H24 N2 O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3,4,5-Trimethoxy-phenol, 3',4',5'-Trimethoxyphenol, Antiarol |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H24N2O/c1-3-5-14-7-11-9-15(6-4-2)10-12(8-14)13(11)16/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCN1CC2CN(CCC)CC(C1)C2=O |
| IUPAC Name | 3,7-dipropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 224.343 |
| Peso formulazione | 224.189 |