Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid, 99%
Product Code. 10761915 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio unitSize
10761915 5 g Bottiglia in vetro 5g
10592531 10 g Bottiglia in vetro 10g
10676524 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10761915 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 139990050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 951-82-6 | C11H14O5 | 226.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 951-82-6
Formula molecolare C11H14O5
Molecular Weight (g/mol) 226.23
Numero MDL MFCD00004336
InChI Key DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
PubChem CID 70372
IUPAC Name 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 3, 4, 5-Trimethoxyphenylacetic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 117.0°C to 120.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)3C6H2CH2CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 10, 492
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and in chloroform
Peso formulazione 226.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.