Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10234402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10234402 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10234402 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359770010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4, 5-Trimethoxyphenylboronic acid
CAS 182163-96-8
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H13BO5
Quantità 1 g
Sinonimo 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
InChI Key RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
IUPAC Name (3,4,5-trimethoxyphenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 212.008
PubChem CID 2734390
Peso formulazione 212.01