Learn More
3,4,5-Trimethoxyphenylglyoxal hydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10537580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10537580 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10537580 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00159DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4, 5-Trimethoxyphenylglyoxal hydrate
CAS 150114-69-5
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H12O5
Numero MDL MFCD13151985
Quantità 1 g
Sinonimo 3,4,5-trimethoxyphenylglyoxal hydrate, 2-oxo-2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde hydrate, acmc-20ang0, bestipharma 543-750, benzeneacetaldehyde,3,4,5-trimethoxy-a-oxo, oxo 3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde-water 1/1, 2-oxidanylidene-2-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanal hydrate
InChI Key OWONHIWZFXFPFS-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(=O)C=O
IUPAC Name 2-oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetaldehyde;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 224.21
PubChem CID 45074958
Peso formulazione 242.23
Percent Purity 97%