Learn More
3,4,5-Trimethoxytoluene, 98%
Codice prodotto. 11452218
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452218 5 g 5g
11462218 25 g 25g
11359539 50 g 50g
11472218 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11452218 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15201.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6443-69-2 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6443-69-2
Formula molecolare C10H14O3
Molecular Weight (g/mol) 182.219
Numero MDL MFCD00008397
InChI Key KCIZTNZGSBSSRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4,5-trimethoxytoluene, benzene, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl, 5-methylpyrogallol trimethyl ether, 1,2,3-trimethoxy-5-methyl-benzene, toluene, 3,4,5-trimethoxy, 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzol, pubchem13665, acmc-209nm4, 3,4,5-trimethoxy-toluene, 3,4,5-trimethoxy toluene
PubChem CID 80922
ChEBI CHEBI:81354
IUPAC Name 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trimethoxytoluene
Punto di fusione 34°C to 38°C
Densità 1.082
Punti di ebollizione 115°C to 116°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 74°C (165°F)
Indice di rifrazione 1.523
Quantità 5 g
Beilstein 1953791
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 98%