Learn More
3,4,5-Trimethoxytoluene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4,5-Trimethoxytoluene |
| CAS | 6443-69-2 |
| Formula molecolare | C10H14O3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1,2,3-Trimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylanisole, 3,4,5-Trimethoxy-1-methylbenzene, 3,4,5-Trimethoxytoluene, 5-Methyl-1,2,3-trimethoxybenzene, 5-Methylpyrogallol Trimethyl Ether |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14O3/c1-7-5-8(11-2)10(13-4)9(6-7)12-3/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1 |
| IUPAC Name | 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.22 |
| Peso formulazione | 182.09 |