Learn More
3,4,5-Trimethoxytoluene, TRC
Codice prodotto. 30453966
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453966 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7962451G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trimethoxytoluene
CAS 6443-69-2
Formula molecolare C10H14O3
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2,3-Trimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylanisole, 3,4,5-Trimethoxy-1-methylbenzene, 3,4,5-Trimethoxytoluene, 5-Methyl-1,2,3-trimethoxybenzene, 5-Methylpyrogallol Trimethyl Ether
InChI Formula InChI=1S/C10H14O3/c1-7-5-8(11-2)10(13-4)9(6-7)12-3/h5-6H,1-4H3
SMILES CC1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
IUPAC Name 1,2,3-trimethoxy-5-methylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Peso formulazione 182.09