Learn More
3,4,6-Trichlorocatechol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4,6-Trichlorocatechol |
| CAS | 32139-72-3 |
| Formula molecolare | C6 H3 Cl3 O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 3,4,6-Trichlorocatechol, 1,2-Benzenediol','3,4,6-trichloro-, Pyrocatechol','3,4,6-trichloro- (8CI), 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenediol, 3,4,6-Trichloro-2-hydroxyphenol, 3,4,6-Trichlorocatechol, 3,4,6-Trichloropyrocatechol, 1,2-Benzenediol','3,4,6-trichloro-, Pyrocatechol','3,4,6-trichloro- (8CI), 3,4,6-Trichloro-1,2-benzenediol, 3,4,6-Trichloro-2-hydroxyphenol, 3,4,6-Trichloropyrocatechol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H3Cl3O2/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,10-11H |
| SMILES | Oc1c(O)c(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC Name | 3,4,6-trichlorobenzene-1,2-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 213.446 |
| Peso formulazione | 211.92 |