Learn More
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline, 98+%
Codice prodotto. 11986611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11986611 5 g Bottiglia in vetro 5g
10317690 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11986611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 172220050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1660-93-1 | C16H16N2 | 236.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1660-93-1
Formula molecolare C16H16N2
Molecular Weight (g/mol) 236.32
InChI Key NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,10-phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl, 3,4,7,8-tetramethylphenanthroline, 3,4,7,8-tetramethyl-1, 10-phenanthroline, chembl99384, 3,4,7,8-tetramethyl-1,10 phenanthroline, 3,4,7,8-tetramethylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-209dtn, 3,4,7,8-me4phenan, bidd:gt0406, 3,4,7,8-tetramethylphenantroline
PubChem CID 74265
IUPAC Name 3,4,7,8-tetramethyl-1,10-phenanthroline
SMILES CC1=CN=C2C(=C1C)C=CC3=C(C(=CN=C32)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Punto di fusione 277.0°C to 280.0°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 1,4-dioxane,acetone,dichloromethane,,n,n-dimethylformamide,n,n-dimethylacetamide,meth,anol
Peso formulazione 236.32
Percent Purity 98+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder