Learn More
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline, TRC
Codice prodotto. 30455471
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455471 2.5 g 2.50g
30453849 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30455471 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3057432.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1660-93-1
Formula molecolare C16H16N2
Molecular Weight (g/mol) 236.31
Sinonimo 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-diazaphenanthrene, 3,4,7,8-Tetramethyl-o-phenanthroline, 3,4,7,8-Tetramethylphenanthroline
SMILES Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3