Learn More
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride, 98%
Codice prodotto. 10666712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666712 100 g Bottiglia in vetro 100g
10246923 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666712 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130081000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 128-69-8 | C24H8O6 | 392.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128-69-8
Formula molecolare C24H8O6
Molecular Weight (g/mol) 392.32
Numero MDL MFCD00006916
InChI Key CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride, pigment red 224, ptcda, perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride, perylenetetracarboxylic anhydride, anthra 2,1,9-def:6,5,10-d'e'f' diisochromene-1,3,8,10-tetraone, perylo 3,4-cd:9,10-c'd' dipyran-1,3,8,10-tetrone, perylenetetracarboxylic acid dianhydride, 3,4:9,10-perylenetetracarboxylic anhydride
PubChem CID 67191
IUPAC Name 7,18-dioxaheptacyclo[14.6.2.2²,⁵.0³,¹².0⁴,⁹.0¹³,²³.0²⁰,²⁴]hexacosa-1(22),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20,23-decaene-6,8,17,19-tetrone
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C(=O)OC(=O)C6=CC=C(C7=CC=C1C2=C37)C4=C56
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >350.0°C
Colore Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in dil.alkalies and conc. h2so4, insoluble in most common organic solvents
Peso formulazione 392.32
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder