Learn More
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Diimide (~85%), TRC
Codice prodotto. 30414893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30414893 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30414893 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2913032.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Diimide
CAS 81-33-4
Formula molecolare C24H10N2O4
Quantità 2.5 g
Sinonimo Pigment Violet 29
InChI Formula InChI=1S/C24H10N2O4/c27-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(30)26-23(15)29)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(28)25-21)19(13)17(9)11/h1-8H,(H,25,27,28)(H,26,29,30)
SMILES O=C1C2=CC=C(C3=CC=C4C(NC(C5=C4C3=C6C=C5)=O)=O)C7=C6C=CC(C(N1)=O)=C27
Molecular Weight (g/mol) 390.35
Peso formulazione 390.0641