Learn More
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Diimide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic Diimide |
| CAS | 81-33-4 |
| Formula molecolare | C24H10N2O4 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Pigment Violet 29 |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H10N2O4/c27-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(30)26-23(15)29)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(28)25-21)19(13)17(9)11/h1-8H,(H,25,27,28)(H,26,29,30) |
| SMILES | O=C1C2=CC=C(C3=CC=C4C(NC(C5=C4C3=C6C=C5)=O)=O)C7=C6C=CC(C(N1)=O)=C27 |
| Molecular Weight (g/mol) | 390.35 |
| Peso formulazione | 390.0641 |