Learn More
3-(4-Biphenyl)propionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30338250
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338250 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338250 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3978551G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Biphenyl)propionic Acid
CAS 35888-99-4
Formula molecolare C24 H34 N4 O5 S
Quantità 1 g
Sinonimo 3-(Biphenyl-4-yl)propanoic Acid, 3-(p-Biphenyl)propionic Acid, 4-Biphenylpropionic Acid, p-Phenylhydrocinnamic Acid
InChI Formula InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-20-17(3)15-28(22(20)29)24(31)25-14-13-18-7-5-6-8-21(18)34(32,33)27-23(30)26-19-11-9-16(2)10-12-19/h5-8,16,19H,4,9-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCC(C)CC3)C1=O
IUPAC Name 4-ethyl-3-methyl-N-[2-[2-[(4-methylcyclohexyl)carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-5-oxo-2H-pyrrole-1-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 490.616
Peso formulazione 490.225