Learn More
3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11321919
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11321919 1 g 1g
11331919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11321919 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26008.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20857-46-9 | Molecular Formula: C7H3F6N | Molecular Weight: 215.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20857-46-9
Formula molecolare C7H3F6N
Molecular Weight (g/mol) 215.10
Numero MDL MFCD08686956
InChI Key SVYGFFYEEPFDOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-bis trifluoromethyl pyridine, acmc-20anfx, 3,4-di trifluoromethyl pyridine, pyridine,3,4-bis trifluoromethyl
PubChem CID 14937917
IUPAC Name 3,4-bis(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=C(C=NC=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Punti di ebollizione 42°C to 44°C (24 mmHg)
Indice di rifrazione 1.392
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.1
Percent Purity 96%