Learn More
3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10148042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10148042 1 g Amber Glass Bottle 1g
10269382 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10148042 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34808DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 256956-42-0
Formula molecolare C10H9BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 253.099
InChI Key BMXSEDLZMUPKSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-4-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
PubChem CID 7164590
IUPAC Name 3-[4-(bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 253.1
Percent Purity 97%