Learn More
3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97+%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 253.1 |
| Percent Purity | 97% |