Learn More
3-(4-Bromophenyl)-1-propanol, 98%
Codice prodotto. 15497618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497618 5 g 5g
15487618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497618 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61118.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25574-11-2 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25574-11-2
Formula molecolare C9H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 215.09
Numero MDL MFCD09028724
InChI Key WODKXGCVVOOEIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-bromophenyl propan-1-ol, 4-bromobenzenepropanol, 3-4-bromo-phenyl-propan-1-ol, benzenepropanol, 4-bromo, 3-4-bromophenyl-1-propanol, pubchem3984, 3-4-bromophenyl propanol, 3-4-bromophenyl-propanol, amth183, 3-4-bromophenyl propyl alcohol
PubChem CID 10560614
IUPAC Name 3-(4-bromophenyl)propan-1-ol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCO)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
Formula lineare BrC6H4(CH2)3OH
Quantità 5 g
Peso formulazione 215.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid