Learn More
3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10639705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10639705 5 g 5g
10510143 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10639705 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC34810DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 118183-92-9
Formula molecolare C9H7BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 239.072
Numero MDL MFCD00487341
InChI Key YWBIOYGLRGIJRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 823560
IUPAC Name 3-(4-bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl bromobenzene, acmc-1ce2y, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromophenyl-5-methyl, 3-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1-bromo-4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene
Peso formulazione 239.07
Percent Purity 97%