Learn More
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid, 96%
Codice prodotto. 15457137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457137 5 g 5g
15447137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15457137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34205.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 881189-65-7 | C9H8ClFO2 | 202.609 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 881189-65-7
Formula molecolare C9H8ClFO2
Molecular Weight (g/mol) 202.609
Numero MDL MFCD04116058
InChI Key GDXMVKNNJGWZFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-chloro-3-fluorophenyl propionic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-fluoro, 3-4-chloro-3-fluoro-phenyl-propionic acid, 4-chloro-3-fluorobenzenepropanoic acid, 3-4-chloro-3-fluorophenyl propionicacid
PubChem CID 4680108
IUPAC Name 3-(4-chloro-3-fluorophenyl)propanoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)F)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Punto di fusione 80°C to 84°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 202.61
Percent Purity 96%