Learn More
3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid, 96%
Codice prodotto. 15408305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15408305 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15408305 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33072.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1086386-05-1 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid
CAS 1086386-05-1
Punto di fusione 88°C to 92°C
Formula molecolare C10H11ClO2
Numero MDL MFCD11655590
Quantità 500 mg
Sinonimo 3-4-chloro-3-methylphenyl propanoic acid, 3-4-chloro-3-methyl-phenyl-propionic acid, 3-4-chloro-3-methylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-methyl
InChI Key PCLIPGMIRVJYFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)O)Cl
IUPAC Name 3-(4-chloro-3-methylphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 198.646
PubChem CID 46741400
Peso formulazione 198.65
Percent Purity 96%