Learn More
3-(4-Chlorobenzal)phthalide, TRC
Codice prodotto. 30133230
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133230 10 g 10g
30007225 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133230 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36451510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20526-97-0
Formula molecolare C15 H9 Cl O2
Molecular Weight (g/mol) 256.68
Sinonimo 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-[(4-chlorophenyl)methylene]-, Phthalide, 3-(p-chlorobenzylidene)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorobenzal)phthalide, 3-(4-Chlorobenzylidene)-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-(p-Chlorobenzylidene)phthalide, Azelastine Related Compound E (USP)
IUPAC Name 3-[(4-chlorophenyl)methylidene]-2-benzofuran-1-one
SMILES Clc1ccc(C=C2OC(=O)c3ccccc23)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H
Peso formulazione 256.0291
Percent Purity >95%