Learn More
3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one, Mikromol™
Codice prodotto. 30051023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051023 100 mg 100mg
30049654 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051023 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0362.08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
CAS 20526-97-0
Nomi componenti o analita 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H9 Cl O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-[(4-chlorophenyl)methylene]-, Phthalide, 3-(p-chlorobenzylidene)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorobenzal)phthalide, 3-(4-Chlorobenzylidene)-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-(p-Chlorobenzylidene)phthalide, Azelastine Related Compound E (USP), Azelastine Hydrochloride Imp. E (EP), Azelastine Imp. E (EP), Azelastine USP Related Compound E, Azelastine USP RC E, Azelastine Related Compound E, Azelastine Hydrochloride Impurity E, Azelastine Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H
SMILES Clc1ccc(C=C2OC(=O)c3ccccc23)cc1
IUPAC Name 3-[(4-chlorophenyl)methylidene]-2-benzofuran-1-one
Molecular Weight (g/mol) 256.68
Quantità 100 mg
Peso formulazione 256.0291 g/mol