Learn More
3-[4-(Chloromethyl)phenoxy]-N,N-dimethylpropylamine hydrochloride, 90%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-[4-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride |
| CAS | 769123-68-4 |
| CAS min. % | 89.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C12H19Cl2NO |
| Numero MDL | MFCD09702396 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1 |
| Vedi altri risultati |