Learn More
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11350587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11350587 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10624215 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11350587 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC23824CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 916766-83-1
Formula molecolare C11H11ClN2
Molecular Weight (g/mol) 206.673
Numero MDL MFCD09702351
InChI Key YLJMPTWMRVXTQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-chloromethyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chloromethyl phenyl-1-methylpyrazole
PubChem CID 24229472
IUPAC Name 3-[4-(chloromethyl)phenyl]-1-methylpyrazole
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 206.67
Percent Purity 97%