Learn More
3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol, 99%
Codice prodotto. 11493627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493627 25 g 25g
11403637 100 g 100g
11413637 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493627 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17386.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 104-29-0 | C9H11ClO3 | 202.634 g/mol
It inhibits IgE-mediated histamine release. 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol is also used as an antimycotic agent. It is a centrally acting muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It inhibits IgE-mediated histamine release. 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol is also used as an antimycotic agent. It is a centrally acting muscle relaxant.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store at 78-82°C. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-29-0
Formula molecolare C9H11ClO3
Molecular Weight (g/mol) 202.634
Numero MDL MFCD00021990
InChI Key MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chlorphenesin, 3-4-chlorophenoxy-1,2-propanediol, 3-4-chlorophenoxy propane-1,2-diol, chlorophenesin, chlorphenesinum, adermykon, gecophen, demykon, mycil, chlorphenesine
PubChem CID 7697
ChEBI CHEBI:3642
IUPAC Name 3-(4-chlorophenoxy)propane-1,2-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(CO)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Punto di fusione 78°C to 82°C
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 202.64
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorphenesin