Learn More
3-(4-Chlorophenoxy)pentane-2,4-dione, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10427062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10427062 1 g 1g
10263472 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10427062 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB03987DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 31168-10-2
Formula molecolare C11H11ClO3
Molecular Weight (g/mol) 226.656
Numero MDL MFCD00204239
InChI Key QOOLFYCEZZCVSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-chlorophenoxy pentane-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-4-chlorophenoxy, 3-4-chlorophenoxy-2,4-pentanedione
PubChem CID 2799447
IUPAC Name 3-(4-chlorophenoxy)pentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)C(C(=O)C)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Chlorophenoxy)pentane-2, 4-dione
Quantità 1 g
Formula lineare ClC6H4OCHC(O)CH32
Peso formulazione 226.66
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche