Learn More
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10432393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10432393 10 g 10g
10575063 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10432393 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM04038EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 126417-82-1
Formula molecolare C10H10ClN3
Molecular Weight (g/mol) 207.661
Numero MDL MFCD00084872
InChI Key ZSFCXTGPGSAWFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-2-methylpyrazol-3-amine, 1h-pyrazol-5-amine,3-4-chlorophenyl-1-methyl, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 5-4-chloro-phenyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, maybridge1_004889, acmc-1c52v, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-pyrazolamine, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 2735304
IUPAC Name 5-(4-chlorophenyl)-2-methylpyrazol-3-amine
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min. % 97.0
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Peso formulazione 207.66
Percent Purity 97%