Learn More
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine |
| CAS min. % | 97.0 |
| Quantità | 1 g |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Peso formulazione | 207.66 |
| Percent Purity | 97% |