Learn More
3-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10551872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10551872 1 g Amber Glass Bottle 1g
10354712 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10551872 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01548DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 78583-81-0
Formula molecolare C9H8ClN3
Molecular Weight (g/mol) 193.63
Numero MDL MFCD00053046
InChI Key XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126
PubChem CID 2735305
IUPAC Name 5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-amine
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.64
Percent Purity 97%