Learn More
3-(4-chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| IUPAC Name | 3-(4-chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylsulfanyl)thiophene-2-carboxylic acid |
| Peso formulazione | 309.8 |
| Percent Purity | 97% |