Learn More
3-(4-chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10793367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10793367 5 g 5g
10793053 250 mg 250mg
10292972 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10793367 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01185DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 116525-66-7
Formula molecolare C13H8ClNO2S2
Molecular Weight (g/mol) 309.78
Numero MDL MFCD00112478
InChI Key CCQQTQYIJRVXIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004446, acmc-1bss2, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735791
SMILES CSC1=C(C#N)C(=C(S1)C(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
IUPAC Name 3-(4-chlorophenyl)-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid
Peso formulazione 309.8
Percent Purity 97%