missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Di(methoxy-d3)-benzoic Acid Methyl Ester, TRC

Codice prodotto. 30370027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370027 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30370027 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD46369225MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 3,4-Di(methoxy-d3)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1006717-12-9
Formula molecolare C10H6D6O4
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(10(11)14-3)6-9(8)13-2/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1OC([2H])([2H])[2H])C(=O)OC
IUPAC Name methyl 3,4-bis(trideuteriomethoxy)benzoate
Molecular Weight (g/mol) 202.24
Peso formulazione 202.1112
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.