Learn More
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30374442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374442 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374442 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42250010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
CAS 34819-86-8
Formula molecolare C10 H14 O5
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
SMILES C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC Name [(2S,3S,4S)-3-acetyloxy-2-methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-4-yl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 214.22
Peso formulazione 214.0841