Learn More
3,4-Diaminoanisole dihydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10653215 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10653215 1 g 1g
10284534 5 g 5g
10614755 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10653215 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396990010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59548-39-9 | C7H10N22ClH | 211.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59548-39-9
Formula molecolare C7H10N22ClH
Molecular Weight (g/mol) 211.09
InChI Key SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4-methoxy-, dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole 2hcl, 4-methoxy-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-l,2-phenylene diamine dihydrochloride
PubChem CID 3085161
IUPAC Name 4-methoxybenzene-1,2-diamine;dihydrochloride
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Diaminoanisole dihydrochloride
Punto di fusione 206.0°C to 209.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 211.09
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.