Learn More
3,4-Diaminobenzhydrazide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11387365
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387365 1 g 1g
11397365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387365 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05263.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103956-09-8 | Molecular Formula: C7H10N4O | Molecular Weight: 166.184 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103956-09-8
Formula molecolare C7H10N4O
Molecular Weight (g/mol) 166.184
Numero MDL MFCD00017069
InChI Key YGCXQTYRSKMILM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-diaminobenzhydrazide, 4-???benzene-1,2-diamine, acmc-20anfu, 3,4-bis azanyl benzohydrazide, benzoic acid,3,4-diamino-,hydrazide, benzoic acid,3,4-diamino-, hydrazide
PubChem CID 4530104
IUPAC Name 3,4-diaminobenzohydrazide
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Diaminobenzhydrazide
Punto di fusione 148°C to 150°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%