Learn More
3,4-Diaminobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10518290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10518290 100 g Plastic bottle 100g
10686102 25 g Plastic bottle 25g
10530404 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10518290 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112101000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-05-6
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00007726
InChI Key HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
PubChem CID 69263
IUPAC Name 3,4-diaminobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Diaminobenzoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 215.0°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (H2N)2C6H3CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 14, 450
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.2g/L (20°C).
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder