Learn More
3,4'-Diaminodiphenyl Ether, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4'-Diaminodiphenyl Ether |
| CAS | 2657-87-6 |
| Formula molecolare | C12H12N2O |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 3-(4-aminophenoxy)benzenamine, 3,4'-DAPE, 3,4'-DPE, 3,4'-Oxydianiline, 3,4'-Oxydiphenylamine, 3-Amino-4'-aminodiphenyl ether, 3-Aminophenyl 4-aminophenyl ether, 4,3'-Diaminodiphenyl oxide, CLP 5050 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Oc2cccc(N)c2)cc1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 200.24 |
| Peso formulazione | 200.095 |