Learn More
3,4-Diaminofurazan, 97%
Codice prodotto. 10343962 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10343962 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10343962 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 357910010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17220-38-1 | C2H4N4O | 100.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Diaminofurazan
Nota nome 97%
CAS 17220-38-1
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 178.0°C to 183.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H4N4O
Numero MDL MFCD00138084
Quantità 1 g
Sinonimo 3,4-diaminofurazan, furazandiamine, 3,4-diamino-1,2,5-oxadiazole, diaminofurazan, 4,5-diaminofurazan, 3,4-diaminofurazane, furazan-3,4-diamine, pubchem21086, #
InChI Key JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=NON=C1N)N
IUPAC Name 1,2,5-oxadiazole-3,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 100.08
PubChem CID 537677
Peso formulazione 100.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder