Learn More
3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11996071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11996071
Marca: Thermo Scientific Acros 444760010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 851883-08-4 | C12H19BN2O2 | 234.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
CAS 851883-08-4
Punto di fusione 95°C to 97°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C12H19BN2O2
Numero MDL MFCD09027073
Quantità 1 g
Sinonimo 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,2-diamine, 3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester, 3,4-diaminophenylboronic acid pinacol ester, pubchem22338, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzene-1,2-diamine, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,2-benzenediamine, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,2-diamine
InChI Key SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(N)=C(N)C=C1
IUPAC Name 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 234.11
PubChem CID 17750242
Peso formulazione 234.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Diaminophenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/