Learn More
3,4-Diaminothiophene dihydrochloride, 96%
Codice prodotto. 10315901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10315901 1 g Bottiglia in vetro 1g
10389360 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10315901 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 325890010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90069-81-1 | C4H6N22HCl | 187.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90069-81-1
Formula molecolare C4H6N22HCl
Molecular Weight (g/mol) 187.09
Numero MDL MFCD00671511
InChI Key RAMOMCXNLLLICQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-diaminothiophene dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine dihydrochloride, 3,4-diaminothiophenedihydrochloride, pubchem21822, acmc-209r4q, 3,4-diaminothiophene 2hcl, 3?4-diaminothiophene dihydrochloride, 3,4-thiophenediamine, dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 12707342
IUPAC Name thiophene-3,4-diamine;dihydrochloride
SMILES C1=C(C(=CS1)N)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Diaminothiophene dihydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 240.0°C to 245.0°C
Colore Brown or Gray
Perdita all'essiccatura 3% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 187.09
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder