Learn More
3,4-Diaminothiophene Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4-Diaminothiophene, Dihydrochloride |
| CAS | 90069-81-1 |
| Formula molecolare | C4 H6 N2 S . 2 Cl H |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N2S.2ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;;/h1-2H,5-6H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1cscc1N |
| IUPAC Name | thiophene-3,4-diamine;dihydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 187.09 |
| Peso formulazione | 185.9785 |