Learn More
3,4-Diaminotoluene, 97%
Codice prodotto. 10696354 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10696354 500 g Bottiglia in vetro 500g
10316370 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10696354 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112435000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 496-72-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-72-0
Formula molecolare C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00007728
InChI Key DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-diaminotoluene, 3,4-toluenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-methyl, 4-methyl-o-phenylenediamine, toluene-3,4-diamine, 4-methyl-1,2-phenylenediamine, 4-methyl-1,2-benzenediamine, 3,4-tolylenediamine, 3,4-toluylenediamine, 1,2-diamino-4-methylbenzene
PubChem CID 10332
IUPAC Name 4-methylbenzene-1,2-diamine
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 4-Diaminotoluene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 83.0°C to 90.0°C
Colore Brown to Brown-Gray
Punti di ebollizione 265.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(NH2)2
Quantità 500 g
Beilstein 13, 148
Informazioni di solubilità Solubility in water: 16g/L (20°C).
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Chunks or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4-Diaminotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico