Learn More
3,4-Diaminotoluene, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30319349
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30319349 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30319349 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC12197900100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3,4-Diaminotoluene
CAS 496-72-0
Nomi componenti o analita 3,4-Diaminotoluene
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C7 H10 N2
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)c(N)c1
IUPAC Name 4-methylbenzene-1,2-diamine
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Quantità 100 mg
Peso formulazione 122.0844 g/mol