Learn More
3,4-Diaminotoluene, TRC
Codice prodotto. 30368711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368711 10 g 10g
30358790 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30368711 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41681010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 496-72-0
Formula molecolare C7 H10 N2
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Sinonimo Toluene-3,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-methylbenzene, 2-Amino-4-methylaniline, 2-Amino-4-methylphenylamine, 2-Amino-5-methylaniline, 3,4-Diamino-1-methylbenzene, 3,4-Diaminotoluene, 3,4-Tolylenediamine, 4-Methyl-1,2-diaminobenzene, 4-Methyl-1,2-phenylenediamine, 4-Methyl-2-aminoaniline, 4-Methyl-o-phenylenediamine, 5-Methylbenzene-1,2-diamine, NSC 1495
IUPAC Name 4-methylbenzene-1,2-diamine
SMILES Cc1ccc(N)c(N)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Diaminotoluene
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
Peso formulazione 122.0844